Merck
228621
Sigma-Aldrich
硝酸鉛(II)
ACS reagent, ≥99.0%
別名:
二硝酸鉛
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥8,510
500 G
¥14,100
2.5 KG
¥43,300
¥8,510
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥8,510
500 G
¥14,100
2.5 KG
¥43,300
About This Item
化学式:
Pb(NO3)2
CAS番号:
分子量:
331.21
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.24
アッセイ:
≥99.0%
グレード:
ACS reagent
フォーム:
solid
¥8,510
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
≥99.0%
フォーム
solid
反応適合性
reagent type: catalyst
core: lead
不純物
≤0.005% insolubles
pH
3-4 (20 °C, 50 g/L)
mp
470 °C (dec.) (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
微量陽イオン
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Na: ≤0.02%
SMILES記法
[PbH2++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.Pb/c2*2-1(3)4;/q2*-1;+2
InChI Key
RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
いくつかの新しい鉛と四角酸のジアルキルアミノ誘導体との高分子錯体が、ランタニド錯体の配位モードを研究するためのプロトタイプとして生成されました。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1A - Skin Sens. 1B - STOT RE 1
ターゲットの組織
Blood,Central nervous system,Immune system,Kidney
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
228621-2.5KG:4548173120133
228621-BULK:
228621-5G:4548173251332
228621-100G:4548173120126
228621-500G:4548173120140
228621-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Visualization of Cell Complexity in the Filamentous Cyanobacterium Mastigocladus laminosus by Transmission Electron Microscopy (TEM).
Nurnberg DJ, et al.
Bio-protocol, 4(23) (2014)
Lewis-base adducts of lead (II) compounds. VII. Synthetic and structural studies of some 1: 1 adducts of linear polyamines with lead (II) nitrate.
Harrowfield JM, et al.
Australian Journal of Chemistry, 49(10), 1029-1042 (1996)
Lincoln A. Hall et al.
Inorganic chemistry, 36(14), 3096-3101 (1997-07-02)
Reaction of three different 1-(dialkylamino) derivatives of 3,4-dihydroxycyclobut-3-ene-1,2-dione (squaric acid) with lead(II) nitrate in aqueous solution yielded polymeric complexes which have been characterized by single-crystal X-ray analysis. Pb[(CH(3))(2)NC(4)O(3)](2)(OH(2))(2).H(2)O (1) produced from 1-(dimethylamino)-2-methoxycyclobutenedione crystallizes in the triclinic space group P&onemacr;, with
Solid-state lead-207 NMR of lead (II) nitrate: Localized heating effects at high magic angle spinning speeds.
van Gorkom L, et al.
Magnetic Resonance in Chemistry, 33(10), 791-795 (1995)
Crown ether complexes of lead (II) nitrate. Crystal structures of the 12-crown-4, 15-crown-5, benzo-15-crown-5 and 18-crown-6 complexes.
Rogers RD and Bond AH.
Inorgorganica Chimica Acta, 192(2), 163-171 (1992)
質問
1–2/2 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf