Merck
755087
Sigma-Aldrich
Cadmium(II) acetate
greener alternative
anhydrous, 99.995%
別名:
酢酸カドミウム
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥12,200
¥12,200
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥12,200
About This Item
化学式:
Cd(OCOCH3)2
CAS番号:
分子量:
230.50
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥12,200
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
anhydrous
品質水準
アッセイ
99.995%
フォーム
solid
反応適合性
core: cadmium
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
255-273 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
CC(=O)O[Cd]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Cd/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
InChI Key
LHQLJMJLROMYRN-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
アプリケーション
Cadmium(II) acetate can be used in the synthesis of cadmium oxide (CdO) thin films, which find usage in gas sensors, phototransistors, and diodes.[1] It can also be used in the synthesis of cadmium sulfide (CdS) nanoparticles, which can be used in a variety of optoelectronic devices.[2]
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - STOT RE 1 Oral
ターゲットの組織
Kidney,Bone
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
755087-VAR:
755087-BULK:
755087-5G:4548173314723
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Spray deposition of highly transparent fluorine doped cadmium oxide thin films
Deokate RJ, et al.
Applied Surface Science, 254(7), 2187-2195 (2008)
Synthesis of cadmium sulphide nanoparticles
Pattabi M and Uchil J
Solar Energy Materials and Solar Cells, 63(4), 309-314 (2000)
R Saravanan et al.
Journal of colloid and interface science, 452, 126-133 (2015-05-04)
A ternary ZnO/Ag/CdO nanocomposite was synthesized using thermal decomposition method. The resulting nanocomposite was characterized by X-ray diffraction, field emission scanning electron microscopy, transmission electron microscopy, UV-Vis spectroscopy, and X-ray photoelectron spectroscopy. The ZnO/Ag/CdO nanocomposite exhibited enhanced photocatalytic activity under
M Luisa Leret et al.
Toxicology, 186(1-2), 125-130 (2003-02-27)
The present study examines the effects of early simultaneous exposure to low level of lead and cadmium on anxiety-like behaviour in the rat, and on monoamine levels in the hypothalamus and hippocampus at weaning and adult animals. Rats were intoxicated
Jennifer Thompson et al.
Reproductive toxicology (Elmsford, N.Y.), 20(4), 539-548 (2005-09-27)
The aim of this study was to examine cell death and cell proliferation in chick embryos destined to have ventral body wall defects as a result of cadmium (Cd) treatment. Embryos in shell-less culture were treated with 50 microL Cd
資料
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
超音波噴霧熱分解(USP)法は、スケーラブルで連続的であるという利点を持っており、多様な種類の材料合成において有効です。
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.