Merck
229466
Sigma-Aldrich
硫化アンチモン(III)
99.995% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥12,600
50 G
¥113,000
¥12,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥12,600
50 G
¥113,000
About This Item
化学式:
Sb2S3
CAS番号:
分子量:
339.72
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥12,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99.995% trace metals basis
mp
550 °C (lit.)
密度
4.64 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
S=[Sb]S[Sb]=S
InChI
1S/3S.2Sb
InChI Key
IHBMMJGTJFPEQY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
硫化アンチモン(III)(Sb2S3)は、光学的および電子工学的にユニークな特性を持つことで知られる半導体材料です。その特性には、約 .7 eV 直接バンドギャップがあり、光起電用途に適しています。その高い吸収係数により、光の有効な集光が可能となり、太陽電池や光検出器に有利です。また、Sb2S3 は有望な熱電特性を示し、エネルギー変換用途の候補となります。
アプリケーション
  • Thermal decomposition of tris(O-ethyldithiocarbonato)-antimony(III):特定の光学特性を示す材料の開発のために重要な、硫化アンチモン薄膜の単一源前駆体です(Eensalu et al., 2022)。
  • Antimony sulfide as a light absorber in highly ordered, coaxial nanocylindrical arrays:再生可能エネルギーソリューションに関心のある化学者にとって意義のある、太陽電池デバイスへの硫化アンチモンの統合について議論しています(Wu et al., 2015)。
  • Syntheses and characterization of one-dimensional alkali metal antimony (III) thiostannates:新奇な硫化アンチモン(III)化合物のエレクトロニクスおよびフォトニクスデバイスにおける使用の可能性について探索しています(Yohannan and Vidyasagar, 2015)。
  • Antimony (III) speciation in hydrosulfide solutions:重金属の循環を研究する環境化学者および教育機関にとって重要な、硫化アンチモンの地球化学的挙動についての知見を提供しています(Olsen et al., 2019)。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
229466-50G:4548173958637
229466-BULK:
229466-VAR:
229466-5G:4548173958644
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Choong-Sun Lim et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 14(10), 3622-3626 (2012-02-09)
Performance of Sb(2)S(3)-sensitized heterojunction solar cells is enhanced by embedding Au nanoparticles in the poly-3-hexylthiophene (P3HT) hole-conducting polymer layer. The improved charge transfer/transport at the Sb(2)S(3)/P3HT/Au interface by extended interface area of the P3HT/Au counter electrode and the re-absorption of
Chris Tsopelas
Applied radiation and isotopes : including data, instrumentation and methods for use in agriculture, industry and medicine, 59(5-6), 321-328 (2003-11-19)
The chemistry of antimony trisulphide colloid (ATC) was examined to elucidate the radiolabelling mechanism with 99mTcO4(-). Ion exchange chromatography and atomic absorption spectrophotometry techniques determined ATC to be resistant to hydrolysis in 0.1M hydrochloric acid (HCl) at 25 degrees C
B Kalin
Acta radiologica. Supplementum, 385, 1-24 (1993-01-01)
Today bone marrow scintigraphy is performed by imaging either the reticuloendothelial system by means of colloids or the hematopoietic marrow with granulocytes. When visualizing the marrow with radiolabeled colloids most of the administered activity will be taken up by the
C Tsopelas
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 42(3), 460-466 (2001-05-05)
Colloidal particle size is an important characteristic to consider when choosing a radiopharmaceutical for mapping sentinel nodes in lymphoscintigraphy. Photon correlation spectroscopy (PCS) and transmission electron microscopy (TEM) were used to determine the particle size of antimony trisulfide and rhenium
Justin Varghese et al.
Nano letters, 12(2), 868-872 (2012-01-25)
We report the first observation of piezoelectricity and ferroelectricity in individual Sb(2)S(3) nanowires embedded in anodic alumina templates. Switching spectroscopy-piezoresponse force microscopy (SS-PFM) measurements demonstrate that individual, c-axis-oriented Sb(2)S(3) nanowires exhibit ferroelectric as well as piezoelectric switching behavior. Sb(2)S(3) nanowires