Merck
266329
Sigma-Aldrich
アンチモン
powder, -100 mesh, 99.5% trace metals basis
別名:
Antimony black, Antimony element
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 G
¥10,000
1 KG
¥22,900
¥10,000
出荷可能日2025年4月15日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 G
¥10,000
1 KG
¥22,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Sb
CAS番号:
分子量:
121.76
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141704
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥10,000
出荷可能日2025年4月15日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99.5% trace metals basis
フォーム
powder
抵抗
41.7 μΩ-cm
粒径
-100 mesh
bp
1635 °C (lit.)
mp
630 °C (lit.)
密度
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Sb]
InChI
1S/Sb
InChI Key
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
266329-BULK:
266329-VAR:
266329-250G:4548173934501
266329-1KG:4548173934495
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
アンチモン rod, 20mm, diameter 4.7mm, 99.999%
GF96258437
アンチモン
アンチモン rod, 15mm, diameter 2.0mm, 99.99%
GF59022592
アンチモン
アンチモン lump, 4 mm max. lump size, weight 100 g, purity 99.5+%
GF99489986
アンチモン
アンチモン powder, 150 max. part. size (micron), weight 50 g, high purity 99.999%
GF64751957
アンチモン
アンチモン rod, 25mm, diameter 2.0mm, 99.99%
GF20324865
アンチモン
Daoyong Zhang et al.
Bioresource technology, 128, 711-715 (2012-12-19)
Extracellular polymeric substances (EPS) existed ubiquitously in biological systems affect the mobility and availability of heavy metals in the environments. The adsorption-desorption behaviors of Hg(II) and Sb(V) on EPS were investigated. The sorption rates follow Sb(V) > Hg(II), and the
Budhaditya Mukherjee et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(7), E575-E582 (2013-01-24)
The molecular mechanism of antimony-resistant Leishmania donovani (Sb(R)LD)-driven up-regulation of IL-10 and multidrug-resistant protein 1 (MDR1) in infected macrophages (Ms) has been investigated. This study showed that both promastigote and amastigote forms of Sb(R)LD, but not the antimony-sensitive form of
Jaime Soto et al.
Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America, 56(9), 1255-1260 (2013-02-08)
Cutaneous leishmaniasis is an ultimately self-curing disease for which systemic therapy with pentavalent antimony (Sb) is effective but with side effects. We evaluated 2 local treatments, intralesional (IL) Sb and cryotherapy, for single lesions due to Bolivian Leishmania (v.) braziliensis
Konstantinos C Makris et al.
Journal of exposure science & environmental epidemiology, 23(2), 120-127 (2012-11-29)
Environmental factors, such as storage time, frequency of bottle reuse and temperature, have been shown to facilitate antimony (Sb) leaching from water- and food-packaging materials. The globally escalating consumption of water packaged in Sb-containing bottles, such as that of polyethylene
Jian Chen et al.
Chemosphere, 90(6), 1925-1932 (2012-11-15)
Coal is one of the major energy resources in China, with nearly half of produced Chinese coal used for power and heat generation. The large use of coal for power and heat generation in China may result in significant atmospheric