表示を変更する
10 G
¥16,600
50 G
¥48,500
About This Item
化学式:
Sb2(SO4)3
CAS番号:
分子量:
531.71
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
おすすめの製品
アプリケーション
硫酸アンチモン(III)は、2-アリール-4-(20-オキソピロリジニル-10)-1,2,3,4-テトラヒドロキノリンを生成するために、Schiff(シッフ)塩基とN-ビニルピロリジン-2-オンとのイミノDiels-Alder(ディールス・アルダー)反応の触媒として、使用される場合があります。′[1]
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
10783-BULK:
10783-50G:4548173296043
10783-10G:4548173296036
10783-VAR:
Imino Diels-Alder Reactions: Efficient Synthesis of 2-Aryl-4-(29-oxopyrrolidinyl-19)-1,2,3,4-tetrahydroquinolines catalysed by Antimony(III) Sulfate.
Srinivasa A, et al.
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 139(3), 255-259 (2008)