Merck
215619
Sigma-Aldrich
ケイ素
powder, −325 mesh, 99% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 G
¥9,400
250 G
¥15,700
1 KG
¥56,800
¥9,400
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 G
¥9,400
250 G
¥15,700
1 KG
¥56,800
About This Item
化学式:
Si
CAS番号:
分子量:
28.09
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141911
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥9,400
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99% trace metals basis
フォーム
powder
粒径
−325 mesh
bp
2355 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
密度
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Si]
InChI
1S/Si
InChI Key
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ケイ素粉末は、灰色の細かい粉末です。このケイ素粉末は325メッシュのふるいを通しています。これは、十分に小さい直径約1/44,000インチ孔のふるいを通過できることを意味します。 ケイ素は化学元素であり、硬くて脆い金属灰色の固体で、化学的攻撃に対して非常に耐性があり、融点が高いです。ケイ素は地球の地殻で2番目に豊富な元素で、さまざまな鉱物に含まれています。
アプリケーション
ケイ素はリチウムイオン電池の アノード材料として使用できます。
Al2O3-C耐火材料の 製造に使用できます。 ケイ素粉末はβ-サイアロンウィスカーを生成し、 耐火物の高温強度、耐スラグ性、 耐熱衝撃性に寄与します。
高密度ポリエチレン(HDPE)ポリマー複合材料に取り込むことが可能です。ケイ素粉末を添加すると、複合材料の熱安定性と熱伝導率が向上します。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 2
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
消防法
第2類:可燃性固体
金属粉末
危険等級II
第一種可燃性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
215619-50G:
215619-1KG:
215619-250G:
215619-BULK:
215619-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
ケイ素 powder, 45 max. part. size (micron), weight 100 g, high purity 99.998%
GF64953614
ケイ素
ケイ素 powder, max. particle size 45 micron, weight 50 g, high purity 99.998%
GF46525620
ケイ素
ケイ素 powder, 150 max. part. size (micron), weight 200 g, purity 97.5%
GF63403152
ケイ素
Seungil Park et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(5), 3397-3402 (2013-07-19)
We investigated the thin film growths of hydrogenated silicon by hot-wire chemical vapor deposition with different flow rates of SiH4 and H2 mixture ambient and fabricated thin film solar cells by implementing the intrinsic layers to SiC/Si heterojunction p-i-n structures.
Jae Cheol Shin et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(5), 3511-3514 (2013-07-19)
We have characterized the structural properties of the ternary In(x)Ga(1-x)As nanowires (NWs) grown on silicon (Si) substrates using metalorganic chemical vapor deposition (MOCVD). Au catalyzed vapor-liquid-solid (VLS) mode was used for the NW growth. The density of the In(x)Ga(1-x)As NW
Jaewoo Lee et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(5), 3495-3499 (2013-07-19)
A spin-casting process for fabricating polycrystalline silicon sheets for use as solar cell wafers is proposed, and the parameters that control the sheet thickness are investigated. A numerical study of the fluidity of molten silicon indicates that the formation of
Mariya Nazish Memon et al.
JPMA. The Journal of the Pakistan Medical Association, 62(12), 1329-1332 (2013-07-23)
To evaluate the outcome of nasolacrimal intubation as a primary treatment of congenital nasolacrimal duct obstruction (NLDO) in children up to 4 years of age. During the 3 years period from July 2008 to June 2011, in the Paediatric Ophthalmology
Chengyong Li et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(3), 2272-2275 (2013-06-13)
Mesoporous Si-C-O fibers were fabricated by air activation of a kind of carbon-rich SiC-C fibers at 600 degrees C. The SiC-C fibers were prepared from the hybrid precursor of polycarbosilane and pitch through melt-spinning, air curing and pyrolysis in nitrogen.
資料
An article concerning self-propagating reactions induced by mechanical alloying, presented by Sigma-Aldrich.com.
シリコンは、既知の材料の中で最も高い容量を有し、比較的低い作動電位を示すなどの利点があることから、リチウムイオン電池用の最も有望な負極材料の1つです。
Recent demand for electric and hybrid vehicles, coupled with a reduction in prices, has caused lithium-ion batteries (LIBs) to become an increasingly popular form of rechargeable battery technology.
Higher transition metal silicides are ideal for anisotropic thermoelectric conversion due to their Seebeck coefficient anisotropy and mechanical properties.
すべて表示
質問
1–3/3 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. Are individual particles single- or poly-crystalline?
    1 回答
    1. This silicon powder is polycrystalline in structure.