Merck
203610
Sigma-Aldrich
酸化鉛(II)
99.999% trace metals basis
別名:
Lead monoxide, Plumbous oxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
PbO
CAS番号:
分子量:
223.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気圧
10 mmHg ( 0 °C)
アッセイ
99.999% trace metals basis
形状
powder and chunks
反応適合性
reagent type: catalyst
core: lead
mp
886 °C (lit.)
SMILES記法
O=[PbH2]
InChI
1S/O.Pb
InChI Key
YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
酸化鉛(II)は、大きな吸収断面積、高いキャリア移動度、高い伝導度を持つ工業的に重要な金属酸化物です。蓄電池、誘導体、ガスセンサー、色素、ペンキの分野で広く使用されています。
アプリケーション
酸化鉛(II)は、以下を調製するための前駆体として使用できます:
  • GeO2-PbO-Al2O3–CaOガラスなどのガンマ線放射線遮蔽ガラス
  • ペロブスカイトセラミック材料例えば、比誘電率と電圧安定度が高いため電子セラミックスの分野で広く使用されているニオブ酸鉛マグネシウムを合成するために使用できます。
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
ターゲットの組織
Central nervous system,Kidney,Blood
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
203610-VAR:
203610-50G:4548173114132
203610-10G:4548173114125
203610-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Guoting Li et al.
Journal of environmental sciences (China), 23(6), 998-1003 (2011-11-10)
Beta-PbO2 electrodes were prepared by electro-deposition and characterized by scanning electron microscopy, X-ray diffraction, X-ray photoelectron spectroscopy, and linear sweep voltammetry. We confirmed pure (beta-PbO2 crystals were on the electrode and it had a high oxygen evolution potential. The photoactivity
Marco Panizza et al.
Chemosphere, 90(4), 1455-1460 (2012-10-03)
In this paper the electrocatalytic properties of Ti-Ru-Sn ternary oxide (TiRuSnO(2)), PbO(2) and boron-doped diamond (BDD) anodes have been compared for the electrochemical oxidation of a real landfill leachate from an old municipal solid waste landfill (average values of COD
J Berashevich et al.
Journal of physics. Condensed matter : an Institute of Physics journal, 25(7), 075803-075803 (2013-01-24)
The electronic properties of polycrystalline lead oxide consisting of a network of single-crystalline α-PbO platelets and the formation of native point defects in the α-PbO crystal lattice are studied using first-principles calculations. The results suggest that the polycrystalline nature of
Ruqiang Zou et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(51), 17996-17999 (2010-12-09)
A novel metal-organic replica of α-PbO(2) exhibits high capacity for capture of nerve agent surrogate.
Yin Wang et al.
Journal of colloid and interface science, 389(1), 236-243 (2012-10-16)
Lead(IV) oxide (PbO(2)) is a corrosion product on lead pipes used for drinking water distribution, and its dissolution can control lead release to drinking water. This study evaluated the adsorption of Pb(II) to PbO(2) and its impact on the dissolution