Merck
225762
Sigma-Aldrich
カテコールボラン 溶液
1.0 M in THF
別名:
Catecholatoborane, Catecholborane (CB), Pyrocatecholborane
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥22,700
800 ML
¥114,000
¥22,700
出荷可能日2025年4月24日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥22,700
800 ML
¥114,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5BO2
CAS番号:
分子量:
119.91
Beilstein:
972072
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥22,700
出荷可能日2025年4月24日詳細
バルクの問い合わせ
フォーム
liquid
品質水準
反応適合性
reagent type: reductant
濃度
1.0 M in THF
密度
0.958 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[bH]1oc2ccccc2o1
InChI
1S/C6H5BO2/c1-2-4-6-5(3-1)8-7-9-6/h1-4,7H
InChI Key
CENMEJUYOOMFFZ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
カテコールボラン溶液は、Ti触媒による芳香族ケトンのアルコールへの還元で、還元剤として使用できます[1]。ジエン/トリエン化合物のヒドロホウ素化試薬としても使用できます[2]
法的情報
米国特許 No. 6,204,405.
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
225762-BULK:
225762-800ML:4548173119205
225762-VAR:
225762-PZ:
225762-100ML:4548173119199
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthetic Communications, 24, 1019-1019 (1994)
Asymmetric Reduction of Ketones with Catecholborane Using 2, 6-BODOL Complexes of Titanium (IV) as Catalysts
Sarvary I, et al.
Chemistry?A European Journal , 7, 2158-2166 (2001)
New synthetic strategy targeting well-defined alpha, omega-telechelic polymethylenes with hetero bi-/tri-functionalities via polyhomologation of ylides initiated by new organic boranes based on catecholborane and post functionalization
Xu F, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 6, 69828-69835 (2016)
Chemical Reviews, 91, 1179-1179 (1991)
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1673-1673 (1993)