Merck
192120
Sigma-Aldrich
ボランジメチルスルフィド錯体 溶液
2.0 M in THF
別名:
BMS, トリヒドロ[チオビス[メタン]]ボロン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2S · BH3
CAS番号:
分子量:
75.97
Beilstein:
3663489
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
liquid
品質水準
反応適合性
reagent type: reductant
濃度
2.0 M in THF
密度
0.855 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
B.CSC
InChI
1S/C2H6S.BH3/c1-3-2;/h1-2H3;1H3
InChI Key
RMHDLBZYPISZOI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ボランジメチルスルフィド錯体 (BMS) は、触媒としてのテトラヒドロホウ酸ナトリウムの存在下で、α-ヒドロキシエステルに対して、非常に効率の良い選択的還元剤として働きます。スピロボレートエステルを触媒として用いた、BMSによる種々のプロキラルケトンの不斉ボラン還元 が報告されています。
アプリケーション
ボランジメチルスルフィド錯体(BMS) 溶液は、下記の研究において使用することができます:
  • アルキンの1,2-ジオールへのワンポット変換。
  • イミノペンチトールの調製。
  • エステル、ニトリル及びアミド等の、 代表的な有機官能基の還元。
  • デンドリマー的に支持された L-ピロリジノールと共に、インダノン及びテトラノンの不斉還元において使用されます。
  • フェロセニル-1,3-ジケトンのキラル 1,3-ジオールへの不斉還元。
  • C3-対称型三脚型ヒドロキシアミドによって触媒されたケトンの高エナンチオ選択的還元。
位置選択的還元剤として使用される反応
反応物は、下記に関連します:
  • ヒドロキシアミドホウ素化 / 酸化
かご状化合物の合成
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
金属の水素化物を含有するもの
危険等級II
第二種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
192120-BULK:
192120-800ML:4548173112367
192120-VAR:
192120-4X25ML:
192120-PZ:
192120-100ML:4548173112350
192120-20L:
192120-8L:4548173112374
192120-18L:4548173250281
文書ライブラリにアクセスする
Viatcheslav Stepanenko et al.
Tetrahedron letters, 48(33), 5799-5802 (2007-08-13)
Novel spiroborate esters derived nonracemic 1,2-aminoalcohols and ethylene glycol are reported as highly effective catalysts for the asymmetric borane reduction of a variety of prochiral ketones with borane-dimethyl sulfide complex at room temperature. Optically active alcohols were obtained in excellent
Ana M Gómez et al.
Organic letters, 4(3), 383-386 (2002-02-01)
Primary ozonides derived from alkenyl stannanes display an unusual stability and can be transformed into 1,2-diols by treatment with dimethyl sulfide and borane-methyl sulfide complex. This observation has been incorporated into the development of a novel one-pot strategy for the
M Godskesen et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 4(11), 1857-1865 (1996-11-01)
The four stereoisomeric 1,5-dideoxy-1,5-iminopentitols with D-arabino-(D-lyxo-) (3), ribo- (9), L-lyxo (L-arabino-) (13) and xylo-(18) configurations were synthesized. The corresponding aldonolactones (1, 7 and 11) or aldonic acid ester (15b) having a leaving group at C-5 gave by reaction with aqueous
Selective reductions. 29. A simple technique to achieve an enhanced rate of reduction of representative organic compounds by borane-dimethyl sulfide.
Brown HC, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 47(16), 3153-3163 (1982)
Highly Enantioselective Borane Reduction of Prochiral Ketones Catalyzed by C3-Symmetric Tripodal β-Hydroxy Amides
Fang T, et al.
Synlett, 1559-1559 (2006)