Merck
211222
Sigma-Aldrich
三臭化ホウ素 溶液
1.0 M in methylene chloride
別名:
トリブロモホウ素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
BBr3
CAS番号:
分子量:
250.52
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
liquid
品質水準
濃度
1.0 M in methylene chloride
密度
1.467 g/mL at 25 °C
SMILES記法
BrB(Br)Br
InChI
1S/BBr3/c2-1(3)4
InChI Key
ILAHWRKJUDSMFH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
三臭化ホウ素(BBr3)は、脱メチル化のために有機化学で一般に用いられる試薬です。
アプリケーション
反応剤として以下の調製に用います:
  • 医薬中間体6-ニトロ-L-DOPA
  • 立体保護されたカルバゾイルボラン部分を持つ発光性ポリスチレン誘導体
  • Wurtz型還元的カップリング反応を経由する高品質ホウ素ドープ型グラフェン
  • 向上したエピトープ密度を持つ(+)-メタンフェタミン共役ワクチンの合成に用いるメルカプト-(+)-メタンフェタミンハプテン類
  • マイクロメートルサイズの有機分子-DNAハイブリッド構造体
  • 求電子的芳香族ボリル化反応を経由するボラン錯体
  • 5-HT2C レセプターアゴニスト
  • アルツハイマー病の治療に用いるβ-セクレターゼ(BACE1)インヒビターである、第三級アミノ基を持つビフェニル誘導体
  • 近赤外領域での強蛍光発光性p-拡張型ホウ素アザジピロメテン部分ユニット
  • メトキシ置換N-フェネチルイミドの分子内環化を経由するテトラヒドロイソキノリン誘導体
クマリン骨格からベンゾピラノベンゾピランを合成する際に芳香族メチルエ-テルを切断するのに用います。
包装
使い捨てのボトルとして25 mL Sure/Sealボトルを推奨します。穿刺を繰り返すと製品の性能が低下することがあります。
法的情報
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
211222-4X10ML:
211222-VAR:
211222-10ML:4548173333380
211222-BULK:
211222-2.5L:4548173225203
211222-100ML:4548173225180
211222-800ML:4548173225197
211222-25ML:
211222-4X25ML:4548173311760
211222-2L:4548173225210
211222-PZ:
211222-20L:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Azobenzene derivatives show anti-cancer activity against pancreatic cancer cells only under nutrient starvation conditions via G0/G1 cell cycle arrest
Shinzawa K, et al.
Tetrahedron, 85, 132077-132077 (2021)
Hui Wang et al.
European journal of medicinal chemistry, 88, 66-73 (2014-09-14)
The pharmacokinetics (PK) and pharmacodynamics (PD) of PT119, a potent Staphylococcus aureus enoyl-ACP reductase (saFabI) inhibitor with a Ki value of 0.01 nM and a residence time of 750 min on the enzyme target, has been evaluated in mice. PT119
Tetrahedron Letters, 47, 5909-5909 (2006)
Andrey S Mereshchenko et al.
Nature chemistry, 7(7), 562-568 (2015-06-24)
'Roaming' is a new and unusual class of reaction mechanism that has recently been discovered in unimolecular dissociation reactions of isolated molecules in the gas phase. It is characterized by frustrated bond cleavage, after which the two incipient fragments 'roam'
Doriane Lorendeau et al.
Biochemical pharmacology, 90(3), 235-245 (2014-05-31)
The multidrug resistance protein 1 (MRP1) is involved in multidrug resistance of cancer cells by mediating drug efflux out of cells, often in co-transport with glutathione (GSH). GSH efflux mediated by MRP1 can be stimulated by verapamil. In cells overexpressing