Merck
F1506
Sigma-Aldrich
9-フルオレノン
98%
別名:
9H-Fluorene-9-one, Fluoren-9-one (8CI)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H8O
CAS番号:
分子量:
180.20
Beilstein:
1636531
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
bp
342 °C (lit.)
mp
80-83 °C (lit.)
SMILES記法
O=C1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C13H8O/c14-13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)13/h1-8H
InChI Key
YLQWCDOCJODRMT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
9-フルオレノンは、様々な有機電子材料を合成するための前駆体として広く使用されています。一般的な例をいくつかあげると以下のとおりです:
  • 青色及び緑色リン光有機発光ダイオード(PHOLED)のホストの合成。
  • フルオレンベースの分子モーターの合成。
  • 有機スピントロニクス材料候補となる開殻Chichibabin炭化水素の合成。
  • 1,2-ジ(1-ナフチル)エタンの光増感を介するピセン合成における増感剤としても作用します。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
325.4 °F
引火点(℃)
163 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
F1506-500G-A:
F1506-100G-A:
F1506-BULK-A:
F1506-VAR-A:
F1506-5G-A:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
安息香酸 ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
242381
安息香酸
Ferrocene for synthesis
Sigma-Aldrich
8.03978
Ferrocene
フルオレン analytical standard
Supelco
48568
フルオレン
Fluorene for synthesis
SAFC
8.20572
Fluorene
Jian Zhao et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(16), 5288-5295 (2007-04-03)
Biologically interesting fluoren-9-one and xanthen-9-one derivatives have been prepared by a novel aryl to imidoyl palladium migration, followed by intramolecular arylation. The fluoren-9-one synthesis appears to involve both a palladium migration mechanism and a C-H activation process proceeding through an
Harmonizing triplet level and ambipolar characteristics of wide-gap phosphine oxide hosts toward highly efficient and low driving voltage blue and green PHOLEDs: an effective strategy based on spiro-systems.
Zhao J, et al.
Chemistry of Materials, 23(24), 5331-5339 (2011)
Tuning the rotation rate of light-driven molecular motors.
Bauer J, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 79(10), 4446-4455 (2014)
T Atsumi et al.
Journal of oral rehabilitation, 31(12), 1155-1164 (2004-11-17)
Camphorquinone (CQ) is widely used as a photo-initiator in dental materials; however, its cytotoxicity against human pulp fibroblasts (HPF) and particularly the effects of 2-dimethylaminoethyl methacrylate (DMA), a reducing agent and visible light (VL) irradiation on it remain unknown. So
Stable Tetrabenzo-Chichibabin?s hydrocarbons: tunable ground state and unusual transition between their closed-shell and open-shell resonance forms.
Zeng Z, et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(35), 14513-14525 (2012)