Merck
214299
Sigma-Aldrich
4-メチル-2-ニトロベンゾニトリル
97%
別名:
2-ニトロ-p-トルニトリル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NC6H3(CH3)CN
CAS番号:
分子量:
162.15
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
97-99 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(C#N)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6N2O2/c1-6-2-3-7(5-9)8(4-6)10(11)12/h2-4H,1H3
InChI Key
QGBSLPHQCUIZKK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
4-Methyl-2-nitrobenzonitrile was used in the preparation of 4-cyano-3-nitrobenzyl bromide[1].
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
214299-VAR:
214299-1G:4548173296982
214299-250MG:4548173296999
214299-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Lin Xu et al.
Biochemistry, 50(39), 8311-8322 (2011-08-24)
Vibrational Stark effect spectroscopy was used to measure electrostatic fields in the hydrophobic region of the active site of human aldose reductase (hALR2). A new nitrile-containing inhibitor was designed and synthesized, and the X-ray structure of its complex, along with