Merck
89660
Sigma-Aldrich
o-トルニトリル
≥97.0% (GC)
別名:
2-メチルベンゾニトリル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 ML
¥13,200
¥13,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 ML
¥13,200
About This Item
化学式:
CH3C6H4CN
CAS番号:
分子量:
117.15
Beilstein:
1857417
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥13,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥97.0% (GC)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.5279 (lit.)
n20/D 1.528
bp
205 °C (lit.)
mp
−13-−11 °C (lit.)
−13-−11 °C
密度
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
nitrile
SMILES記法
Cc1ccccc1C#N
InChI
1S/C8H7N/c1-7-4-2-3-5-8(7)6-9/h2-5H,1H3
InChI Key
NWPNXBQSRGKSJB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
179.6 °F - closed cup
引火点(℃)
82 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
89660-BULK:
89660-1L:
89660-250ML:4548173242590
89660-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
José Arturo Ruiz-Santoyo et al.
The Journal of chemical physics, 144(4), 044303-044303 (2016-02-02)
Rotationally resolved fluorescence excitation spectra of the origin bands in the S1 ← S0 transition of 2-tolunitrile (2TN) and 3-tolunitrile (3TN) have been recorded in the collision-free environment of a molecular beam. Analyses of these data provide the rotational constants