Merck
252247
Sigma-Aldrich
2-ブロモビフェニル
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥17,100
¥17,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥17,100
About This Item
化学式:
C6H5C6H4Br
CAS番号:
分子量:
233.10
Beilstein:
1863156
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥17,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.628 (lit.)
bp
297-298 °C (lit.)
mp
1.5-2 °C (lit.)
密度
1.352 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
phenyl
SMILES記法
Brc1ccccc1-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9Br/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
InChI Key
KTADSLDAUJLZGL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
2-ブロモビフェニルは以下の目的で使用されます:
  • 固相ミクロ抽出ファイバの抽出効率評価のための参照化合物として(メタクリル酸-トリメチロールプロパントリメタクリレート共重合体を基材とするファイバ)[1]
  • 新しいトリスピロ環炭化水素(トルキセンを核として、その周りを3個の9-フルオレン基が囲む)の合成[2]
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
252247-5G:4548173934211
252247-VAR:
252247-BULK:
252247-1G:4548173934204
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
New 9-fluorene-type trispirocyclic compounds for thermally stable hole transport materials in OLEDs.
Kimura M, et al.
Journal of Materials Chemistry, 15(24), 2393-2398 (2005)
Jingbin Zeng et al.
Analytica chimica acta, 648(2), 194-199 (2009-08-04)
The extraction performance of solid-phase microextraction fibers, based on methacrylic acid-trimethylolpropanetrimethacrylate (MAA/TRIM) copolymers, was investigated in aqueous solutions using triazines as target analytes and 2-bromobiphenyl as a reference compound. The results revealed that the combination of electrostatic forces and hydrophobicity
Michael Barclay et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 21(8), 4556-4567 (2019-02-12)
We present a combined theoretical and experimental study on the ionization and primary fragmentation channels of the mono-halogenated biphenyls; 2-chlorobiphenyl, 2-bromobiphenyl and 2-iodobiphenyl. The ionization energies (IEs) of the 2-halobiphenyls and the appearance energies (AEs) of the principal fragments are
Man Wang et al.
Journal of chromatography. A, 1412, 12-21 (2015-08-19)
A new magnetic porous carbon-doped graphitic carbon nitride nanocomposite and experimental strategies were environment-friendly designed for solid phase extraction of brominated flame retardants from water sample. The easily synthesized and low cost nanocomposite was characterized using techniques, including Fourier transform