蒸気密度
4.7 (vs air)
品質水準
蒸気圧
5 mmHg ( 85 °C)
アッセイ
99%
形状
crystals
自己発火温度
734 °F
bp
238 °C (lit.)
mp
52-54 °C (lit.)
密度
1.392 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO2/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2-5H,1H3
InChI Key
ZPTVNYMJQHSSEA-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
222.8 °F - closed cup
引火点(℃)
106.00 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
N27322-VAR:
N27322-BULK:
N27322-5G:
N27322-500G:
N27322-1KG:4548173950433
N27322-100G:4548173950426