Merck
236314
Sigma-Aldrich
p-トルイジン
99.6%
別名:
4-アミノトルエン, 4-メチルアニリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4NH2
CAS番号:
分子量:
107.15
Beilstein:
471281
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
99.6%
bp:
200 °C (lit.)
蒸気圧:
0.26 mmHg ( 25 °C)
0.66 mmHg ( 38 °C)
蒸気密度
3.9 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.26 mmHg ( 25 °C)
0.66 mmHg ( 38 °C)
アッセイ
99.6%
フォーム
crystalline
自己発火温度
899 °F
expl. lim.
6.6 %
pH
7.8 (7 g/L)
bp
200 °C (lit.)
mp
41-46 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 135 part(lit.)
acetone: freely soluble(lit.)
alcohol: freely soluble(lit.)
carbon disulfide: freely soluble(lit.)
diethyl ether: freely soluble(lit.)
methanol: freely soluble(lit.)
oil: freely soluble(lit.)
密度
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C7H9N/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,8H2,1H3
InChI Key
RZXMPPFPUUCRFN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
p-トルイジンはカテコールアミン医薬品のフローインジェクション-分光光度測定において、カテコールアミンと酸化的カップリング反応によりオレンジ色の水溶性色素を生じます。
アプリケーション
p-トルイジンは以下の調製に用いられています:
  • 芳香族アゾ化合物
  • サリチルアルデヒドとの縮合を経由した二座配位子のシッフ塩基リガンド
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
236314-25G:4548173121895
236314-100G:4548173121888
236314-BULK:
236314-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Flow injection-spectrophotometeric determination of some catecholamine drugs in pharmaceutical preparations via oxidative coupling reaction with< i> p</i>-toluidine and sodium periodate.
Abdulrahman LK, et al.
Analytica Chimica Acta, 538(1), 331-335 (2005)
Ruthenium (II) complexes containing bidentate Schiff bases and their antifungal activity.
Dharmaraj N, et al.
Transition Met. Chem. (London), 26(1-2), 105-109 (2001)
Shunji Ito et al.
The Journal of organic chemistry, 70(6), 2285-2293 (2005-03-12)
[reaction: see text] N,N-Di(6-azulenyl)-p-toluidine (1a) and N,N,N',N'-tetra(6-azulenyl)-p-phenylenediamine (2a) and their derivatives with 1,3-bis(ethoxycarbonyl) substituents on each 6-azulenyl group (1b and 2b) were prepared by Pd-catalyzed amine azulenylation and characterized as a study into new aromatic amines for multistage amphoteric redox
Paul G Stevenson et al.
Journal of chromatography. A, 1218(45), 8255-8263 (2011-10-11)
Several simple techniques are presented for the identification of the boundaries of chromatographic peaks. These methods provide a significant reduction in the time needed to perform the rapid, automatic calculation of the central peak moments and to evaluate the quality
D R Doerge et al.
Chemical research in toxicology, 4(5), 556-560 (1991-09-01)
The metabolism of three arylamine substrates by H2O2 in the presence of each of the peroxidative enzymes chloroperoxidase (CPX) and pea seed peroxygenase (PSM) was conducted with normal H2O2 and with 18O-labeled H2O2. The resulting C-nitroso aromatic metabolites were examined