Merck
183644
Sigma-Aldrich
2-ブロモナフタレン
97%
別名:
β-Bromonaphthalene, β-Naphthyl bromide, 2-ナフチルブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥5,590
25 G
¥9,530
¥5,590
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥5,590
25 G
¥9,530
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H7Br
CAS番号:
分子量:
207.07
Beilstein:
1858110
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥5,590
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
不純物
≤3% 1-bromonaphthalene
bp
281-282 °C (lit.)
mp
52-55 °C (lit.)
溶解性
methanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
官能基
bromo
SMILES記法
Brc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H7Br/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H
InChI Key
APSMUYYLXZULMS-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CYP2A6(1548)
mouse ... Cyp2a5(13087)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
2-ブロモナフタレンとシアン化銅(I)とのN-メチルピロリドン中での反応が調べられています[1]。メタノール溶媒中の2-ブロモナフタレンのT1→Tn遷移のナノ秒時間分解共鳴ラマンスペクトルが調べられています[2]
アプリケーション
2-ブロモナフタレンは、マイクロ波照射下の水中における鈴木クロスカップリング反応を介したビアリールの合成で使用されました[3]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
183644-25G:
183644-VAR:
183644-BULK:
183644-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rapid microwave-promoted Suzuki cross coupling reaction in water.
Bai L, et al.
Green Chemistry, 5(5), 615-617 (2003)
Nanosecond time-resolved resonance Raman investigation of the T1→ Tn transition of 2-bromonaphthalene.
Shoute LCT, et al.
Chemical Physics Letters, 290(1), 24-28 (1998)
Notes-A Convenient Synthesis of Water-Soluble Carbodiimides.
Sheehan J, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 26(7), 2525-2528 (1961)
J M Shoulder et al.
SAR and QSAR in environmental research, 30(4), 229-245 (2019-03-22)
Persistent organic contaminants in the environment pose an environmental risk due to widespread occurrence and toxic properties. Advanced oxidation processes (AOPs) are treatment methods that have been used to successfully degrade organic contaminants in water, soil, sediments and sludge. Reaction
Isaiah R Speight et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(3) (2020-02-06)
Owing to the strength of the C-F bond, the 'direct' preparation of Grignard reagents, i.e., the interaction of elemental magnesium with an organic halide, typically in an ethereal solvent, fails for bulk magnesium and organofluorine compounds. Previously described mechanochemical methods