Merck
20430
Sigma-Aldrich
Boc-OSu
≥98.0% (CHN), for peptide synthesis
別名:
N-(tert-ブトキシカルボニルオキシ)スクシンイミド, tert-ブチルN-スクシンイミジルカルボナート
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥32,500
25 G
¥58,100
¥32,500
出荷予定日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥32,500
25 G
¥58,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H13NO5
CAS番号:
分子量:
215.20
Beilstein:
1536756
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥32,500
出荷予定日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
製品名
Boc-OSu, ≥98.0% (CHN)
アッセイ
≥98.0% (CHN)
フォーム
solid
mp
~95 °C (dec.)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
imide
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C9H13NO5/c1-9(2,3)14-8(13)15-10-6(11)4-5-7(10)12/h4-5H2,1-3H3
InChI Key
VTGFSVGZCYYHLO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Boc-保護化試薬[1][2][3]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
20430-VAR:
20430-25G:
20430-BULK:
20430-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Stabilization of Bacillus subtilis -amylase by amino group acylation.
J Hora
Biochimica et biophysica acta, 310(1), 264-267 (1973-05-17)
H. Gross et al.
Justus Liebigs Annalen der Chemie, 725, 212-212 (1969)
M. Franke et al.
Tetrahedron Letters, 4765-4765 (1966)