Merck
15131
Sigma-Aldrich
Boc-Lys(Boc)-OSu
≥97.0% (calc. based on dry substance, C/N)
別名:
Nα,Nε-Di-Boc-L-lysine hydroxysuccinimide ester
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥26,700
¥26,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥26,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H33N3O8
CAS番号:
分子量:
443.49
Beilstein:
1559007
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥26,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥97.0% (calc. based on dry substance, C/N)
光学活性
[α]20/D −25.5±1.5°, c = 1% in DMF
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C20H33N3O8/c1-19(2,3)29-17(27)21-12-8-7-9-13(22-18(28)30-20(4,5)6)16(26)31-23-14(24)10-11-15(23)25/h13H,7-12H2,1-6H3,(H,21,27)(H,22,28)/t13-/m0/s1
InChI Key
IQVLXQGNLCPZCL-ZDUSSCGKSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
15131-25G:
15131-1G:
15131-5G:
15131-BULK:
15131-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Courtney C Cocilova et al.
Journal of zoo and wildlife medicine : official publication of the American Association of Zoo Veterinarians, 50(1), 33-44 (2019-05-24)
Harmful algal blooms (HABs) occur when excess nutrients allow dinoflagellates to reproduce in large numbers. Marine animals are affected by blooms when algal toxins are ingested or inhaled. In the Gulf of Mexico, near annual blooms of Karenia brevis release
Haopeng Xiao et al.
Nature communications, 9(1), 1692-1692 (2018-04-29)
Protein glycosylation is ubiquitous in biological systems and essential for cell survival. However, the heterogeneity of glycans and the low abundance of many glycoproteins complicate their global analysis. Chemical methods based on reversible covalent interactions between boronic acid and glycans