アッセイ
99%
形状
solid
expl. lim.
9.08 %
屈折率
n20/D 1.457 (lit.)
bp
158-160 °C (lit.)
mp
25-28 °C (lit.)
密度
0.877 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
NCCCCN
InChI
1S/C4H12N2/c5-3-1-2-4-6/h1-6H2
InChI Key
KIDHWZJUCRJVML-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
rat ... Odc1(24609)
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
113.0 °F - closed cup
引火点(℃)
45 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
D13208-100G:
D13208-25G:
D13208-500G:
D13208-VAR:
D13208-250G:
D13208-BULK:
試験成績書(COA)