Merck
203211
Sigma-Aldrich
塩化エルビウム(III) 六水和物
99.995% trace metals basis
別名:
Erbium trichloride hexahydrate, Erbium(3+) trichloride hexahydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 G
¥47,400
¥47,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
20 G
¥47,400
About This Item
化学式:
ErCl3·6H2O
CAS番号:
分子量:
381.71
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥47,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99.995% trace metals basis
フォーム
solid
反応適合性
reagent type: catalyst
core: erbium
不純物
≤55.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.Cl[Er](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Er.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
InChI Key
UJBPGOAZQSYXNT-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Erbium (III) chloride hexahydrate is a pinkishcrystalline hydrate with unique magnetic and optical properties. It is soluble inwater. It is widely used in the fieldof optical fibers, luminescent devices, and organic synthesis. Its capacity for catalysis is enhanced by the dual Lewis acid and basebehavior.[1] [2]
アプリケーション
Erbium(III) chloride hexahydrate can be used:
  • As a chemical vapor deposition(CVD) precursor to fabricate erbium oxide thin films with high dielectric constant.[1]
  • As a dopant to prepare specialty silica optical fibers.[2]
  • As a catalyst for the rapid stereoselective synthesis of trans-4,5-diaminocyclopent-2-enones.[3]
  • To fabricate a hybrid Erbium bis(pentafluorophenyl)phosphinate with long-lived infrared luminescence.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
203211-VAR:
203211-20G:
203211-BULK:
203211-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Multiple solution-doping in optical fibre fabrication II ? Rare-earth and aluminium co-doping
F.Z. Tang, et al.
Journal of Non-Crystalline Solids, 354, 1582-1590 (2008)
Erbium(III) Chloride in Ethyl Lactate as a Smart Ecofriendly System for Efficient and Rapid Stereoselective Synthesis of trans-4,5-Diaminocyclopent-2-enones
Antonio Procopio, et al
ACS sustainable chemistry & engineering, 1, 541-544 (2013)
High-k erbium oxide film prepared by sol-gel method for low-voltage thin-film transistor
Guandong Wang, et al
Nanotechnology, 32, 215202-215202 (2021)
資料
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.
レアアース(希土類元素)は、自動車の触媒、スクリーンの色、電子機器の磁石など、世界中の日常生活に欠かせません。現代生活に欠かせない資源。