Merck
229393
Sigma-Aldrich
塩化アルミニウム 水和物
99.999% trace metals basis
別名:
Aluminium trichloride hydrate, Aluminum(3+) trichloride hydrate, Trichloroaluminum hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
AlCl3·xH2O
CAS番号:
分子量:
133.34 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
99.999% trace metals basis
フォーム:
crystalline
蒸気圧
1 mmHg ( 100 °C)
品質水準
アッセイ
99.999% trace metals basis
フォーム
crystalline
組成
Degree of hydration, 6-7
反応適合性
reagent type: catalyst
core: aluminum
不純物
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
100 °C (dec.) (lit.)
密度
2.398 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
[H]O[H].Cl[Al](Cl)Cl
InChI
1S/Al.3ClH.H2O/h;3*1H;1H2/q+3;;;;/p-3
InChI Key
CAYKLJBSARHIDI-UHFFFAOYSA-K
詳細
塩化アルミニウム水和物は反応性の高い化合物であり、多様な分野でさまざまな用途に使用されています。オレフィンの重合やフリーデルクラフツ反応などの化学反応の触媒として一般的に使用され、ルイス酸の特性を持つことが知られています。
アプリケーション
塩化アルミニウム水和物は以下として使用できます:
  • ゾルゲル法により高表面積のアルミナエアロゲルを合成するための前駆体。
  • インドールのフリーデルクラフツアルキル化の触媒。
  • 超音波スプレー熱分解によってAlドープZnO薄膜を合成するためのドーパント。
  • 形態が制御されたベーマイトナノ粒子を合成するための出発物質。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
229393-BULK:
229393-VAR:
229393-25G:4548173357843
229393-5G:
229393-100G:4548173357836
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis of High-Surface-Area Alumina Aerogels without the Use of Alkoxide Precursors
Theodore F. Baumann, et al.
Chemistry of Materials, 17, 395-401 (2005)
AlCl3.6H2O-catalyzed friedel-crafts alkylation of indoles by the para-quinone methide moiety of celastrol
Yi Zhu, et al.
Molecules (Basel), 22, 742-742 (2017)
Control of the Morphology and Particle Size of Boehmite Nanoparticles Synthesized under Hydrothermal Conditions
Yannick Mathieu, et al.
Langmuir, 23, 9435-9442 (2007)
Hongyan Sun et al.
Journal of environmental sciences (China), 82, 39-46 (2019-05-28)
In order to evaluate the influence of particle size and particle concentration on the coagulation process, two kinds of particle suspensions, nanoparticles and microparticles, were employed to investigate the effect of particle size on coagulation mechanisms with varying coagulation parameters.
Lei Gao et al.
Journal of photochemistry and photobiology. B, Biology, 177, 56-61 (2017-10-27)
A facile, convenient, and green method for the synthesis of BAgNPs by using basalin is proposed in this work. The capping of the basalin on the surface of BAgNP was confirmed by the zeta potential and FTIR findings. Further, we