Merck
193372
Sigma-Aldrich
2-(Boc-オキシイミノ)-2-フェニルアセトニトリル
99%, for peptide synthesis
別名:
2-tert-ブトキシカルボニルオキシイミノ)-2-フェニルアセトニトリル, Boc-ON
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥2,360
25 G
¥7,730
100 G
¥25,700
¥2,360
在庫数0
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥2,360
25 G
¥7,730
100 G
¥25,700
About This Item
化学式:
(CH3)3COCOON=C(C6H5)CN
CAS番号:
分子量:
246.26
Beilstein:
2217296
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥2,360
在庫数0
バルクの問い合わせ
製品名
2-(Boc-オキシイミノ)-2-フェニルアセトニトリル, 99%
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
powder
mp
85-88 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
nitrile
phenyl
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)O\N=C(/C#N)c1ccccc1
InChI
1S/C13H14N2O3/c1-13(2,3)17-12(16)18-15-11(9-14)10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,1-3H3/b15-11+
InChI Key
QQWYQAQQADNEIC-RVDMUPIBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ペプチド合成に用いられるアミノ基を保護した試薬です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
193372-BULK:
193372-100G:4548173112619
193372-25G:4548173112626
193372-5G:4548173112633
193372-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)