Merck
15451
Sigma-Aldrich
Boc-Tle-OH
≥99.0% (T)
別名:
(S)-N-Boc-2-アミノ-3,3-ジメチル酪酸, Boc-L-tert-ロイシン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥8,050
25 G
¥27,700
¥8,050
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥8,050
25 G
¥27,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H21NO4
CAS番号:
分子量:
231.29
Beilstein:
1962763
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥8,050
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥99.0% (T)
光学活性
[α]20/D −4.2±0.5°, c = 1% in glacial acetic acid
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction type: C-H Activation
reagent type: ligand
reaction type: Peptide Synthesis
mp
118-121 °C
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
amine
carboxylic acid
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](C(O)=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H21NO4/c1-10(2,3)7(8(13)14)12-9(15)16-11(4,5)6/h7H,1-6H3,(H,12,15)(H,13,14)/t7-/m1/s1
InChI Key
LRFZIPCTFBPFLX-SSDOTTSWSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
15451-BULK-F:
15451-1G-F:
15451-VAR-F:
15451-50G-F:
15451-25G-F:
15451-5G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)