Merck
361941
Sigma-Aldrich
ジ-tert-ブチルジカルボナート
≥99%, for peptide synthesis, ReagentPlus®
別名:
Bocアンヒドリド, ジ-tert-ブチルピロカルボナート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)3COCO]2O
CAS番号:
分子量:
218.25
Beilstein:
1911173
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
product name
ジ-tert-ブチルジカルボナート, ReagentPlus®, ≥99%
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99%
形状
solid or liquid
屈折率
n20/D 1.409 (lit.)
bp
56-57 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp
23 °C (lit.)
密度
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)OC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H18O5/c1-9(2,3)14-7(11)13-8(12)15-10(4,5)6/h1-6H3
InChI Key
DYHSDKLCOJIUFX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
二炭酸ジ-tert-ブチル(Boc無水物)は以下の用途に使用できます:
  • アミン機能性についてのBoc保護基を誘導するための試薬として。
  • ルイス酸触媒の存在下でtert-ブチルエーテルおよびBoc-アルコールを調製するために。
  • さまざまなtert-カルボン酸ブチルを調製するためのカルボキシル化剤として。
  • アミンを、対応するイソシアネート、カルバメート、尿素誘導体に変換するために。
  • さまざまなカルボン酸をヒドロキシメチル化樹脂に固定させるためのカップリング試薬として。
  • 触媒としてのDMAPの存在下で2-アルケニルアニリンからキノリノンおよび2-(プソイド)ハロキノリンを合成するために。
自動化Boc保護および脱保護は、Synple自動合成プラットフォーム(SYNPLE-SC002)、Boc保護カートリッジ(SYNPLE-B001)、(SYNPLE-B002)、およびBoc脱保護カートリッジ(SYNPLE-B011)を使用して実行できます。
Boc保護基の導入に用いる試薬です。
警告
t-ブタノ-ルとCO2に加水分解します; 吸湿すると容器内に内圧が生じます。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
98.6 °F - closed cup
引火点(℃)
37 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
361941-BULK:
361941-5G:
361941-VAR:
361941-250G:
361941-25G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
An expeditious, high-yielding construction of the food aroma compounds 6-acetyl-1, 2, 3, 4-tetrahydropyridine and 2-acetyl-1-pyrroline
Harrison TJ and Dake GR
The Journal of Organic Chemistry, 70(26), 10872-10874 (2005)
Beyond a Protecting Reagent: DMAP-Catalyzed Cyclization of Boc-Anhydride with 2-Alkenylanilines
Huang Y-N, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 81(11), 4645-4653 (2016)
Aqueous MW eco-friendly protocol for amino group protection
Nardi M, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5(24), 18751-18760 (2015)
Synlett, 2104-2104 (2006)
Di-tert-butyl dicarbonate as an efficient coupling reagent for the immobilization of carboxylic acid moieties
de los Angeles Laborde M, et al.
Tetrahedron Letters, 49(31), 4624-4625 (2008)