濃度
>50%
mp
77-79 °C (lit.)
溶解性
alcohol: freely soluble
diethyl ether: slightly soluble
water: freely soluble
SMILES記法
OS(=O)(=O)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H8O3S/c11-14(12,13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H,(H,11,12,13)
InChI Key
PSZYNBSKGUBXEH-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... EGFR(1956) , LCK(3932)
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
186341-25G:4548174011041
186341-VAR:
186341-1KG:
186341-100G:
186341-BULK:
186341-250G:
この製品を見ている人はこちらもチェック