Merck
82658
Sigma-Aldrich
1,3,6,8-ピレンテトラスルホン酸 四ナトリウム塩 水和物
suitable for fluorescence, ≥98% (HPLC)
別名:
1,3,6,8-ピレンテトラスルホン酸四ナトリウム 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥35,600
¥35,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥35,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H6Na4O12S4 · xH2O
分子量:
610.43 (anhydrous basis)
Beilstein:
3646090
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
¥35,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
crystals
不純物
≤15% water
適合性
suitable for fluorescence
SMILES記法
O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1cc(c2ccc3c(cc(c4ccc1c2c34)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H10O12S4.4Na.H2O/c17-29(18,19)11-5-13(31(23,24)25)9-3-4-10-14(32(26,27)28)6-12(30(20,21)22)8-2-1-7(11)15(9)16(8)10;;;;;/h1-6H,(H,17,18,19)(H,20,21,22)(H,23,24,25)(H,26,27,28);;;;;1H2/q;4*+1;/p-4
InChI Key
LZDOYGMJVXUZGD-UHFFFAOYSA-J
アプリケーション
1,3,6,8-ピレンテトラスルホン四ナトリウム塩水和物は、カチオン−π相互作用を介したタンパク質間の接触の促進におけるリガンドまたは結晶化添加剤として使用されてきました。[1]
その他情報
蛍光プローブ[2][3]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
82658-BULK:
82658-VAR:
82658-5G:
82658-1G:
82658-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
N. Kobayashi
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 918-918 (1988)
Protein camouflage: supramolecular anion recognition by ubiquitin
MalloN M, et al.
Chembiochem, 17(8), 774-783 (2016)
Bruno Mattei et al.
Chemistry and physics of lipids, 202, 28-37 (2016-12-04)
Detergents are widely used to solubilize and separate biomembrane components. It is therefore relevant to study and understand the mechanistic details underlying detergent-lipid interactions using biomimetic systems. Here, we have investigated in detail the process of membrane permeabilization and the
E. Koller
Appl. Fluoresc. Technol., 1, 13-13 (1989)
資料
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.