Merck
392049
Sigma-Aldrich
1-ピレンスルホン酸 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥30,100
¥30,100
出荷可能日2025年4月15日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥30,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H10O3S · xH2O
CAS番号:
分子量:
282.31 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥30,100
出荷可能日2025年4月15日詳細
バルクの問い合わせ
mp
125-129 °C (lit.)
品質水準
溶解性
DMSO: soluble 250 mg/10 mL, clear to slightly hazy, yellow to brown
官能基
sulfonic acid
SMILES記法
[H]O[H].OS(=O)(=O)c1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
InChI
1S/C16H10O3S.H2O/c17-20(18,19)14-9-7-12-5-4-10-2-1-3-11-6-8-13(14)16(12)15(10)11;/h1-9H,(H,17,18,19);1H2
InChI Key
RRDYFCSDPUHYDA-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
1-ピレンスルホン酸水和物(PSA)は、テトラキス-(4-ヒドロキシルフェニル)ポルフィリン(THPP)と併用して、酸化グラフェン表面を官能化する反応物質として使用できます。合成した酸化グラフェンナノハイブリッド(GO/THPP/PSA)材料は、水素生成に対して優れた光触媒活性を示しました。[1]また、各種有機スズ前駆体と反応させてピレン含有有機スタノキサンを調製する構成要素としても使用されます。[2]
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
392049-5G:
392049-VAR:
392049-BULK:
392049-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Subrata Kundu et al.
Chemistry, an Asian journal, 9(5), 1403-1412 (2014-03-13)
Organostannoxanes have been used as scaffolds for the preparation of multi-chromophore assemblies. A single-step synthesis procedure allows the preparation of compounds in which the number of chromophore units can be varied from two to six. Thus, the reactions of pyrene
Fabrication mechanism and photocatalytic activity for a novel graphene oxide hybrid functionalized with tetrakis-(4-hydroxylphenyl) porphyrin and 1-pyrenesulfonic acid
Luo Q, et al.
Applied Surface Science, 427, 15-23 (2018)
Pyrene sulfonate functionalised single-walled carbon nanotubes for mediatorless dioxygen bioelectrocatalysis.
JN Martin, et al.
Electrochemical Communications, 11(5), 1042-1044 (2009)
Keun-Hwan Oh et al.
ACS applied materials & interfaces, 6(10), 7751-7758 (2014-04-09)
We report boron nitride nanoflakes (BNNFs), for the first time, as a nanofiller for polymer electrolyte membranes in fuel cells. Utilizing the intrinsic mechanical strength of two-dimensional (2D) BN, addition of BNNFs even at a marginal content (0.3 wt %)
Preparation of Free 1-Pyrenesulfonic Acid
Abe Y and Hsu PC.
Yuki Gosei Kaguku Kyokaishi, 33(4), 277-278 (1975)