product name
8-アニリノ-1-ナフタレンスルホン酸,
アッセイ
≥97% (HPLC)
品質水準
形状
powder
組成
, <0.5% (solvent)
色
black
gray to dark green
mp
215-217 °C (dec.) (lit.)
溶解性
DMF: 50 mg/mL
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
OS(=O)(=O)c1cccc2cccc(Nc3ccccc3)c12
InChI
1S/C16H13NO3S/c18-21(19,20)15-11-5-7-12-6-4-10-14(16(12)15)17-13-8-2-1-3-9-13/h1-11,17H,(H,18,19,20)
InChI Key
FWEOQOXTVHGIFQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A1028-25G:4548174007877
A1028-BULK:
A1028-5G:4548174007884
A1028-VAR:
A1028-100G:4548174007860
Choose from one of the most recent versions:
この製品を見ている人はこちらもチェック