Merck
N6885
Sigma-Aldrich
2-ナフタレンスルホン酸ナトリウム
≥95% (HPLC)
別名:
2-ナフタレンスルホン酸 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥2,580
¥2,580
出荷予定日2025年4月16日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥2,580
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H7NaO3S
CAS番号:
分子量:
230.22
Beilstein:
3659024
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥2,580
出荷予定日2025年4月16日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
SMILES記法
[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H8O3S.Na/c11-14(12,13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10;/h1-7H,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
InChI Key
YWPOLRBWRRKLMW-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
N6885-25G:
N6885-VAR:
N6885-100G:
N6885-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Elodie Alinat et al.
Electrophoresis, 36(14), 1555-1563 (2015-03-31)
This work focuses on the development of a CE method allowing, for the first time, the simultaneous separation of the underivatized first seven cellodextrin oligomers (glucose, cellobiose, cellotriose, cellotetraose, cellopentaose, cellohexaose, and celloheptaose), with a view to analyze the hydrolysates