同位体純度
99.96 atom % D
アッセイ
≥99% (CP)
フォーム
liquid
expl. lim.
0.34-6.3 % (lit.)
テクニック
NMR: suitable
不純物
≤0.0100% water
water
屈折率
n20/D 1.497 (lit.)
bp
79.1 °C/760 mmHg (lit.)
mp
6.8 °C (lit.)
密度
0.950 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+6
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
InChI Key
UHOVQNZJYSORNB-MZWXYZOWSA-N
アプリケーション
おすすめ製品
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
ターゲットの組織
Blood
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
12.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-11 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
175870-5G:4548173109367
175870-10X0.8ML-N:
175870-BULK:
175870-VAR:
175870-10X0.5ML:4548173320922
175870-10X0.8ML-NA:
175870-10X1ML:4548173320939
175870-25G:4548173109350