Merck
570710
Sigma-Aldrich
トルエン-d8
anhydrous, 99.6 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 G
¥87,470
¥87,470
出荷予定日2025年7月31日詳細表示市川市大町368
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 G
¥87,470
About This Item
化学式:
C6D5CD3
CAS番号:
分子量:
100.19
Beilstein:
1909300
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
¥87,470
出荷予定日2025年7月31日詳細表示市川市大町368
バルクの問い合わせ
グレード
anhydrous
同位体純度
99.6 atom % D
アッセイ
≥99.0%
フォーム
liquid
expl. lim.
0.34-6.3 % (lit.)
テクニック
NMR: suitable
不純物
≤0.001% water
water
屈折率
n20/D 1.494 (lit.)
bp
110 °C (lit.)
mp
-84 °C (lit.)
密度
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+8
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D,6D
InChI Key
YXFVVABEGXRONW-JGUCLWPXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
トルエン-d8は、重水素化NMR溶媒です。本化合物は無水溶媒であり、水のピークによる干渉を最小限にします。重大な空気‐および水‐感受性を有するNMR解析を実施するのに有用です。スピン・格子緩和時間(T 1)、粘度、および密度が、-35~200℃の範囲にわたって測定されています。[1]トルエン-d8中のα,β不飽和ケトンについて、プロトンNMRスペクトルの温度依存性化学シフトが研究されています。[2]
おすすめ製品
NMRスペクトルの同一性確認と定量のためのメルクの新しいオンラインポータルであるChemisTwin®をご確認ください。詳細を確認するか無料トライアルについてお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
39.2 °F - closed cup
引火点(℃)
4 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
570710-BULK:
570710-50G:4548173241418
570710-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Max Siebert et al.
The Journal of organic chemistry, 85(13), 8553-8562 (2020-06-09)
The acetate-initiated aliphatic isocyanate trimerization to isocyanurate was investigated by state-of-the-art analytical and computational methods. Although the common cyclotrimerization mechanism assumes the consecutive addition of three equivalents of isocyanate to acetate prior to product formation, we found that the underlying
Solvent Effects in Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy. IX. 1 A Variable-Temperature Study of α,β-Unsaturated Ketones in Toluene-d8 Solution.
Ronayne J, et al.
Journal of the American Chemical Society, 88(22), 5288-5292 (1966)
Fourier transform NMR in liquids at high pressure. III. Spin-lattice relaxation in toluene-d8.
Wilbur DJ and Jonas J.
J. Chem. Phys. , 62(7), 2800-2807 (1975)
Freddy H Havaldar et al.
Journal of labelled compounds & radiopharmaceuticals, 58(4), 163-165 (2015-02-19)
A d4 -labeled isotopomer of deferasirox was synthesized as internal standard for use in a LC/mass spectroscopy (MS)/MS method developed for the simultaneous quantitative determination of deferasirox in human serum. d4 -deferasirox was synthesized from d8 -toluene.
Alex Abelson et al.
Nature materials, 19(1), 49-55 (2019-10-16)
Epitaxially fused colloidal quantum dot (QD) superlattices (epi-SLs) may enable a new class of semiconductors that combine the size-tunable photophysics of QDs with bulk-like electronic performance, but progress is hindered by a poor understanding of epi-SL formation and surface chemistry.