同位体純度
≥99.96 atom % D
アッセイ
≥99% (CP)
フォーム
liquid
expl. lim.
0.34-6.3 % (lit.)
テクニック
NMR: suitable
不純物
≤0.05% water
water
屈折率
n20/D 1.506 (lit.)
pH
8.5 (0.2 g/L)
bp
114.4 °C (lit.)
mp
-41 °C (lit.)
密度
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+5
SMILES記法
[2H]c1nc([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
InChI Key
JUJWROOIHBZHMG-RALIUCGRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
おすすめ製品
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
62.6 °F
引火点(℃)
17 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
177970-5G:4548173961415
177970-10X0.75ML:4548173961408
177970-BULK:
177970-25G:
177970-VAR:
177970-10X0.5ML:4548173961392
177970-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック