Merck
1.01789
Sigma-Aldrich
Benzene-D6
deuteration degree min. 99.5% for NMR spectroscopy MagniSolv
別名:
Benzene-D6, Hexadeuterobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6D6
CAS番号:
分子量:
84.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
EC Index Number:
214-061-8
NACRES:
NA.22
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
蒸気圧
101 hPa ( 20 °C)
品質水準
同位体純度
≥99.5 atom % D
フォーム
liquid
自己発火温度
555 °C
有効性
930 mg/kg LD50, oral (Rat)
>8260 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.4-8.0 % (v/v)
テクニック
NMR: suitable
不純物
≤0.02% Water (HO) (NMR)
動粘度
0.78 cSt(20 °C)
bp
79 °C/1013 hPa
mp
6.7 °C
転移温度
flash point -11 °C
密度
0.95 g/cm3 at 20 °C
保管温度
no temp limit
SMILES記法
c1(c(c(c(c(c1[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H]
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
InChI Key
UHOVQNZJYSORNB-MZWXYZOWSA-N
詳細
A wide range of MagniSolv deuterated solvents with extremely low residual water, excellent chemical purity, and the highest isotopic enrichment available can satisfy the most demanding requirements of researchers. Depending on application and sensitivity of the NMR spectrometer our offer solvents with deuteration degrees between 98% and 99.96%. In case of all the water soluble deuterated standard products, water content is specified according to both Karl Fischer and NMR.
アプリケーション
Benzene-D6 deuteration degree min. 99.5% for NMR spectroscopy MagniSolv. CAS 1076-43-3, molar mass 84.15 g/mol.
アナリシスノート
Deuteration degree: ≥ 99.5 %
Water (NMR, HO): ≤ 0.02 %
Performance test (NMR-spectrum): passes test
おすすめ製品
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
法的情報
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
ターゲットの組織
Blood
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
12.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-11 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1