Merck
15127
Sigma-Aldrich
Boc-D-Ile-OH
≥98.0% (TLC)
別名:
Boc-D-isoleucine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥72,200
¥72,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥72,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H21NO4
CAS番号:
分子量:
231.29
Beilstein:
5262192
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥72,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥98.0% (TLC)
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC[C@@H](C)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C11H21NO4/c1-6-7(2)8(9(13)14)12-10(15)16-11(3,4)5/h7-8H,6H2,1-5H3,(H,12,15)(H,13,14)/t7-,8-/m1/s1
InChI Key
QJCNLJWUIOIMMF-HTQZYQBOSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
15127-BULK:
15127-VAR:
15127-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)