主要文書
8.53037
Sigma-Aldrich
Boc-D-Arg(Tos)-OH
Novabiochem®
別名:
Boc-D-Arg(Tos)-OH, N-α-t.-Boc-N G-tosyl-D-arginine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H28N4O6S
CAS番号:
分子量:
428.50
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
製品種目
Novabiochem®
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
メーカー/製品名
Novabiochem®
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[S](=O)(=O)(\N=C(\NCCC[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O)/N)c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C18H28N4O6S/c1-12-7-9-13(10-8-12)29(26,27)22-16(19)20-11-5-6-14(15(23)24)21-17(25)28-18(2,3)4/h7-10,14H,5-6,11H2,1-4H3,(H,21,25)(H,23,24)(H3,19,20,22)/t14-/m1/s1
InChI Key
WBIIPXYJAMICNU-CQSZACIVSA-N
詳細
Building block for introduction of D-arginine amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
関連事項
Replaces: 04-13-0044
アナリシスノート
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in pyridine): +9.5 - +12.5 °
Purity (TLC(011C)): ≥ 98 %
Purity (TLC(CMA1)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3