Merck
359653
Sigma-Aldrich
Boc-Ile-OH
≥97%
別名:
N-(tert-ブトキシカルボニル)-L-イソロイシン, Boc-L-イソロイシン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥4,830
¥4,830
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥4,830
About This Item
化学式:
CH3CH2CH(CH3)CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
CAS番号:
分子量:
231.29
Beilstein:
1711700
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥4,830
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥97%
光学活性
[α]20/D +2.7°, c = 2 in acetic acid
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction type: C-H Activation
reagent type: ligand
reaction type: Peptide Synthesis
mp
66-69 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
amine
carboxylic acid
SMILES記法
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C11H21NO4/c1-6-7(2)8(9(13)14)12-10(15)16-11(3,4)5/h7-8H,6H2,1-5H3,(H,12,15)(H,13,14)/t7-,8-/m0/s1
InChI Key
QJCNLJWUIOIMMF-YUMQZZPRSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
359653-25G:
359653-VAR:
359653-BULK:
359653-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)