アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.37 (lit.)
bp
75 °C (lit.)
密度
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
ketone
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)CF
InChI
1S/C3H5FO/c1-3(5)2-4/h2H2,1H3
InChI Key
MSWVMWGCNZQPIA-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
44.6 °F - closed cup
引火点(℃)
7 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
115460-5G:
115460-BULK:
115460-VAR:
115460-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック