アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.333 (lit.)
bp
79-80 °C (lit.)
密度
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
FCC#N
InChI
1S/C2H2FN/c3-1-2-4/h1H2
InChI Key
GNFVFPBRMLIKIM-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- 2-fluoromethyl-4,4,6-trimethyl-1,3-oxazine
- α-fluorinated acetophenone
- 2-amino-2-fluoromethyl-3-pentenenitrile, a key intermediate in the synthesis of 2,5-diamino-2-fluoromethyl-3(E)-pentenoic acid
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
6.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-14 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
257443-BULK:
257443-1G:4548173126036
257443-VAR:
257443-5G:
試験成績書(COA)