アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.458 (lit.)
bp
165-166 °C (lit.)
46-48 °C/14 mmHg (lit.)
密度
1.24 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
FC(F)(F)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H5F3O/c9-8(10,11)7(12)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI Key
KZJRKRQSDZGHEC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
2,2,2-トリフルオロアセトフェノンは、第三級アミンおよびアジンをN-オキシドアルケンに酸化するための有機触媒として使用されます。
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
105.8 °F - closed cup
引火点(℃)
41 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
107840-5G:
107840-25G:
107840-100G:
107840-VAR:
107840-BULK:
試験成績書(COA)