374059
3-ブロモ-1,1,1-トリフルオロアセトン
98%
別名:
1,1,1-Trifluoro-3-bromo-2-propanone, 1,1,1-Trifluoro-3-bromoacetone, 1,1,1-Trifluoro-3-bromopropanone, 1-Bromo-3,3,3-trifluoroacetone, 3-Bromo-1,1,1-trifluoro-2-propanone, Bromomethyl trifluoromethyl ketone, Bromotrifluoro-2-propanone
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.376 (lit.)
bp
87 °C/743 mmHg (lit.)
密度
1.839 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
FC(F)(F)C(=O)CBr
InChI
1S/C3H2BrF3O/c4-1-2(8)3(5,6)7/h1H2
InChI Key
ONZQYZKCUHFORE-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- 3-nonylthio-1,1,1-trifluoropropan-2-one
- cyclic tetrapeptides containing trifluoromethyl and pentafluoroethyl ketone as zinc binding functional group
- perfluoroalkylated trans-allylic alcohols
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
41.0 °F - closed cup
引火点(℃)
5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
374059-BULK:
374059-VAR:
374059-5G:
試験成績書(COA)