アッセイ
96%
形状
solid
mp
1583 °C (lit.)
溶解性
H2O: slightly soluble(lit.)
SMILES記法
[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Na.H3O4P/c;;;1-5(2,3)4/h;;;(H3,1,2,3,4)/q3*+1;/p-3
InChI Key
RYFMWSXOAZQYPI-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- ストロンチウムによって置換されたカルシウムハイドロキシアパタイトの固体結晶の調製の成分
- 腎臓におけるCFTRの部分的および細胞内分布の研究のためのブロックバッファー
その他の一般的用途のpHコントロール試薬、水硬度沈殿、研究室試薬、リン酸塩処理試薬。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
342483-VAR:
342483-500G:
342483-2.5KG:
342483-BULK:
342483-25G:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Protocol for HPLC Analysis of Bromelain on TSKgel® BioAssist® S vs. Competitive S Column
HPLC Analysis of Immunoglobulin G (IgG) on Zenix® SEC-150 versus Zenix® SEC-300, Effect of Pore Size on Resolution