Merck
109525
Sigma-Aldrich
4-メトキシチオフェノール
97%
別名:
4-メトキシベンゼンチオール, 4-メルカプトアニソール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥5,570
25 G
¥26,400
¥5,570
出荷可能日2025年3月31日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥5,570
25 G
¥26,400
About This Item
化学式:
CH3OC6H4SH
CAS番号:
分子量:
140.20
Beilstein:
1446910
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥5,570
出荷可能日2025年3月31日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5831 (lit.)
bp
100-103 °C/13 mmHg (lit.)
密度
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc(S)cc1
InChI
1S/C7H8OS/c1-8-6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5,9H,1H3
InChI Key
NIFAOMSJMGEFTQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
4-メトキシチオフェノールは、自己組織化単分子膜(SAM)の特性評価用のサンプルの調整に使用され、nチャネルおよびpチャネルの両方の有機薄膜トランジスタに対するSAMの効果が研究されました。[1]。 4-メトキシチオフェノールは、フッ化セシウム-セライト触媒によるチオエーテルおよびチオエステルの調製に使用されます[2]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
204.8 °F - closed cup
引火点(℃)
96 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
109525-25G:
109525-VAR:
109525-5G:
109525-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
CsF-celite, an efficient solid state reagent for the syntheses of thioesters and thioethers.
Shah STA, et al.
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 136(9), 1583-1589 (2005)
Modification of gold source and drain electrodes by self-assembled monolayer in staggered n-and p-channel organic thin film transistors.
Boudinet D, et al.
Organic Electronics, 11(2), 227-237 (2010)
Hadeel T Al-Sinjilawi et al.
Archiv der Pharmazie, 347(11), 861-872 (2014-09-16)
A series of substituted 4-oxopyrido[2,3-a]phenothiazine-3-carboxylic acids (6a-d) were prepared via cyclization of the corresponding ethyl 7-(arylthioxy)-8-nitro(or azido)-4-oxoquinoline-3-carboxylates (3a-d/4a-d), followed by hydrolysis of the resultant esters (5a-d). Among these tetracyclics, compound 6a with unsubstituted terminal benzo-ring D was the most active
Homan Kang et al.
Scientific reports, 5, 10144-10144 (2015-05-29)
Recently, preparation and screening of compound libraries remain one of the most challenging tasks in drug discovery, biomarker detection, and biomolecular profiling processes. So far, several distinct encoding/decoding methods such as chemical encoding, graphical encoding, and optical encoding have been
資料
マルコフニコフ型アルケンの反応性については、すでに研究が進んでおり、商用および研究用化学品の合成に幅広く使用されていますが、触媒を使用したアンチマルコフニコフ選択的付加化合物の合成に関する研究はまだまだ不十分です。
Markovnikov and anti-Markovnikov alkene reactivity differences are discussed, highlighting challenges and catalytic advancements.