Merck
T32808
Sigma-Aldrich
チオフェノール
97%
別名:
フェニルメルカプタン, ベンゼンチオール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5SH
CAS番号:
分子量:
110.18
Beilstein:
506523
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
3.8 (vs air)
品質水準
蒸気圧
1.4 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.588 (lit.)
bp
169 °C (lit.)
mp
−15 °C (lit.)
密度
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Sc1ccccc1
InChI
1S/C6H6S/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI Key
RMVRSNDYEFQCLF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
チオフェノールは、ポリマーを製造するための中間体として使用される有機硫黄化合物です。
アプリケーション
チオフェノールは以下を受ける場合があります:
  • 触媒量のシンコニンの存在下でマレイン酸ジイソプロピルへ不斉マイケル付加し、(s)-(−)-ジイソプロピルフェニルチオサクシネートを形成し、さらに(R)-(+)-3,4-エポキシ-1-ブタノールへと変換されます。
  • カラハナエノン合成の重要なステップである、アルケニリデンシクロプロパンへ位置選択的及び立体選択的な1,4-付加してendo-又はcis-ビニルスルフィド付加物を生じます。
  • (S)-N-(α,β-不飽和カルボニル)-γ-[(トリチルオキシ)メチル]-γ-ブチロラクタムへジアステレオ選択的に付加し、対応するβ-(フェニルチオ)カルボン酸塩を形成します。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
122.0 °F - closed cup
引火点(℃)
50 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T32808-5G:4548173212715
T32808-100G:4548173212685
T32808-500G:4548173212708
T32808-PZ:
T32808-500ML:
T32808-VAR:
T32808-BULK:
T32808-100ML:
T32808-1KG:4548173212692
T32808-1L:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Thiophenol additions to alkenylidenecyclopropanes. A novel synthesis of karahanaenone.
Cairns P M, et al.
Tetrahedron Letters, 23(13), 1405-1408 (1982)
Palladium-Catalyzed Regioselective Addition of Thiophenol to Conjugated Enynes. Efficient Syntheses of 2-(Phenylsulfinyl) and 2-(Phenylsulfonyl) 1, 3-Dienes.
Baeckvall J-E and Anna E
The Journal of Organic Chemistry, 59(20), 5850-5851 (1994)
A ratiometric fluorescent probe for selective detection of thiophenol derivatives
Li F, et al.
Spectrochimica Acta Part A: Molecular Spectroscopy, 271, 120870-120870 (2022)
Diastereoselective Thiophenol Addition to (S)-N-. alpha.,. beta.-Unsaturated carbonyl-. gamma.-[(trityloxy) methyl]-. gamma.-butyrolactams.
Tomioka K, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 60(19), 6188-6190 (1995)
Ki-Jeong Kim et al.
Scientific reports, 10(1), 2119-2119 (2020-02-09)
The surface morphology and electronic structure of hexagonal graphene onion rings (HGORs), a modified graphene structure, were investigated to confirm the possibility as an efficient catalyst when compared to graphene. After confirming the formation of HGORs with a smaller width
資料
マルコフニコフ型アルケンの反応性については、すでに研究が進んでおり、商用および研究用化学品の合成に幅広く使用されていますが、触媒を使用したアンチマルコフニコフ選択的付加化合物の合成に関する研究はまだまだ不十分です。
Markovnikov and anti-Markovnikov alkene reactivity differences are discussed, highlighting challenges and catalytic advancements.
アルキルチオラート、アルキルシラン、アルキルホスホン酸の自己組織化単分子層(SAMr)を利用したフォトパターニングについて紹介します。
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.