Merck
240249
Sigma-Aldrich
チオフェノール
≥99%
別名:
フェニルメルカプタン, ベンゼンチオール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥4,320
50 G
¥6,670
¥4,320
出荷予定日2025年4月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥4,320
50 G
¥6,670
About This Item
化学式:
C6H5SH
CAS番号:
分子量:
110.18
Beilstein:
506523
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥4,320
出荷予定日2025年4月01日
バルクの問い合わせ
蒸気密度
3.8 (vs air)
品質水準
蒸気圧
1.4 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.588 (lit.)
bp
169 °C (lit.)
mp
−15 °C (lit.)
溶解性
alcohol: very soluble(lit.)
benzene: miscible(lit.)
carbon disulfide: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
water: insoluble(lit.)
密度
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Sc1ccccc1
InChI
1S/C6H6S/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI Key
RMVRSNDYEFQCLF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
チオフェノールは、次の用途で使用できます。
  • (3H-ベンゾ[c][1,2]ジセレノール-3-イル)(フェニル)サルフェン[1]およびβ-ラクトンを調製するために。[2]
  • 強磁性を示すFeドープZnSナノ粒子の調製において、表面キャッピング剤の成分として。[3]
  • キチンをN-脱アセチル化してキトサンCを生成する反応で、酸素スカベンジャーとして。[4]
  • カルボン酸とイソノトリルのカップリング反応において、活性化剤として。[5]
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
122.0 °F - closed cup
引火点(℃)
50 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
240249-VAR:
240249-BULK:
240249-50ML:
240249-10ML:
240249-50G:4548173122694
240249-10G:4548173122687
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis, structure and reactivity of [o-(2, 6-diisopropylphenyliminomethinyl) phenyl] selenenyl selenocyanate (RSeSeCN) and related derivatives
Rakesh P, et al.
Dalton Transactions, 43(25), 9431-9437 (2014)
A practical and efficient method for the synthesis of .beta.-lactones
Danheiser RL and Nowick JS
The Journal of Organic Chemistry, 56(3), 1176-1185 (1991)
Synthesis and characterization of thiophenol passivated Fe-doped ZnS nanoparticles
Sambasivam S, et al.
Materials Science and Engineering, B, 150(2), 125-129 (2008)
The Journal of Organic Chemistry, 56, 1176-1176 (1991)
Solid state structure of chitosan prepared under different N-deacetylating conditions
Prashanth KVH, et al.
Carbohydrate Polymers, 50(1), 27-33 (2002)
資料
マルコフニコフ型アルケンの反応性については、すでに研究が進んでおり、商用および研究用化学品の合成に幅広く使用されていますが、触媒を使用したアンチマルコフニコフ選択的付加化合物の合成に関する研究はまだまだ不十分です。
Markovnikov and anti-Markovnikov alkene reactivity differences are discussed, highlighting challenges and catalytic advancements.