アッセイ
95%
形状
crystals
bp
239 °C (lit.)
mp
73-76 °C (lit.)
SMILES記法
Sc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C6H5BrS/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H
InChI Key
FTBCOQFMQSTCQQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
B81956-5G:
B81956-BULK:
B81956-100G:
B81956-25G:
B81956-VAR:
試験成績書(COA)