Merck
113158
Sigma-Aldrich
4-メトキシ-α-トルエンチオール
90%, technical grade
別名:
4-メトキシベンジルメルカプタン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥9,010
25 G
¥42,400
¥9,010
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥9,010
25 G
¥42,400
About This Item
化学式:
CH3OC6H4CH2SH
CAS番号:
分子量:
154.23
Beilstein:
471686
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥9,010
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
technical grade
アッセイ
90%
屈折率
n20/D 1.573 (lit.)
bp
90-95 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
1.107 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
thiol
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc(CS)cc1
InChI
1S/C8H10OS/c1-9-8-4-2-7(6-10)3-5-8/h2-5,10H,6H2,1H3
InChI Key
PTDVPWWJRCOIIO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
4-Methoxy-α-toluenethiol is used as an internal standard in the Quantitative determination of wine polyfunctional mercaptans at the level of nanogram per liter[1].
4-methoxy-α-toluenethiol is used to synthesize many ω-mercapto amino acids with side-chain lengths ranging from 3–5 methylene units[2].
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
113158-BULK:
113158-25G:
113158-VAR:
113158-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis of protected ω-mercapto amino acids: precursors for incorporation of elongated cysteines into peptides.
Tetrahedron Asymmetry, 9(15), 2739-2743 (1998)
Laura Mateo-Vivaracho et al.
Journal of chromatography. A, 1146(2), 242-250 (2007-02-24)
A fast method for the determination of aroma-powerful polyfunctional thiols at nanogram per liter level has been developed and applied to wine. A small volume of wine (6 mL) was extracted with 1.5 mL of benzene containing four internal standards.