アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.578 (lit.)
bp
195 °C (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
密度
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccccc1S
InChI
1S/C7H8S/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5,8H,1H3
InChI Key
LXUNZSDDXMPKLP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
145.4 °F
引火点(℃)
63 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
T28509-5G:
T28509-VAR:
T28509-BULK:
試験成績書(COA)