Merck
687316
Sigma-Aldrich
PEDOT
bis-PEG, lauryl terminated, 0.7 wt. % (nitromethane dispersion)
別名:
Aedotron C3-NM, C12-PEG-block-PEDOT-block-PEG-C12, PEDOT:PEG
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥45,000
¥45,000
出荷可能日2025年4月22日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥45,000
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
¥45,000
出荷可能日2025年4月22日詳細
バルクの問い合わせ
製品名
ポリ(3,4-エチレンジオキシチオフェン)、ビス-ポリ(エチレングリコール、ラウリル末端, 0.7 wt. % (dispersion in nitromethane)
フォーム
liquid (dispersion)
品質水準
含みます
perchlorate as dopant
組成
Acetonitrile, 4-8 wt. %
Aedotron- C3 polymer, 0.2-0.7 wt. %
Nitromethane, 90-95 wt. %
proprietary processing additive, 0.1-0.7 wt. %
Propylene glycol, 0.0-0.3 wt. %
濃度
0.5-0.9 wt. % (content of dispersion)
0.7 wt. % (dispersion in nitromethane)
表面抵抗
600-3000 Ω/sq
透過率
70-85%
粒径
200-600 nm
導電率
10-60 S/cm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Aedotron ポリマーは PEDOT を溶媒に分散させたものです。これらはドープされた PEDOT のコポリマーであり、ポリ(エチレングリコール)(PEG)のように適応性があり、可溶性です。これらのコロイド分散は、高度に溶媒和した PEG 鎖により PEDOT ブロックの凝集を立体的に制限し、安定化しています。Aedotron ポリマーは酸性でも腐食性でなく、極性非プロトン性溶媒に容易に分散します。Aedotron C3-NM はトリブロックコポリマーの 1 種です。
次のリンクをご参照ください。 Aedotron/Oligotron selection guide table.
アプリケーション
ニトロメタン分散液を使用して、ガラス、ITO、シリコンウエハ-、および多くのポリマ-基板に薄膜を形成できます。ポリマ-基板とニトロメタンの相溶性を各ケ-スで試験する必要があります。ニトロメタン分散液の「プ-ル」を使用して基板にコ-ティングします。透明薄膜は一般に1000 RPM以上の速度でスピンコ-トしますが、速度が遅くなるほど多くの導電性膜が得られます。一般に、1000 RPMでスピンコ-トした単層の厚さは75 nmです。
導電性膜、帯電防止層、および電子発光(EL)ランプ用透明電極の作製に適した導電性ポリマ-分散液。
特徴および利点
導電性ポリマ-PEDOTはコポリマ-構造をもっているため、有機溶媒中で非常に高い分散性を示します。ニトロメタンは、スピンコ-ティングに適した揮発性を備えています。
注意
この製品は室温で保管してください(冷蔵または冷凍しないでください)。通常、いくらか沈殿します。使用前に攪拌、超音波処理、およびろ過してください。ピペット内のグラスウール栓を使用して簡単にろ過できます。この製品の有効期限は、保管および取扱い状況に依存します。この製品は、ひどく凝集している場合や、超音波処理/ろ過を行っても良好な成型溶液を生成できない場合は廃棄してください。
法的情報
Aedotron is a trademark of TDA Research, Inc.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
71.6 °F - closed cup
引火点(℃)
22 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第5類:自己反応性物質
ニトロ化合物
危険等級I
第一種自己反応性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
687316-25G:4548173952505
687316-VAR:
687316-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
In the field of organic printable electronics, such as OLEDs and organic photovoltaics (OPVs), improved organic conducting and semiconducting materials are needed. The progress in two fields is reviewed in this article.
Conjugated polymers offer charge transport between inorganic, electrically conducting metals and organic, proton-conducting biological systems.
バイオメディカルデバイスにおける2つの異なる材料間の接着性の改善に重要な、官能基化共重合体の作製に使用されるモノマーについて説明します。
各種PEDOT/PSS水分散溶液・ペレット、有機溶媒分散PEDOTについてご紹介いたします。有機溶媒分散PEDOTは、非酸性の有機分散液として使用可能であり、PEDOT/PSSに匹敵する導電性と光透過性をもつ膜を作製可能です。