Merck
649805
Sigma-Aldrich
PEDOT, block PEG
solution, 1 wt. % dispersion in nitromethane, contains perchlorate as dopant
別名:
Aedotron C-NM, PEDOT-block-PEG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
product name
ポリ(3,4-エチレンジオキシチオフェン)-block-ポリ(エチレングリコール)溶液, 1 wt % dispersion in nitromethane, contains perchlorate as dopant
含みます
perchlorate as dopant
濃度
1 wt % dispersion in nitromethane
抵抗
10,000-100,000 Ω/sq (spin cast thin films: typically 1-3 layers spun at 1,000 rpm)
仕事関数
4.33 eV
詳細
40 nm (RMS roughness spin cast thin films)
粒径
600-1000 nm (in suspension)
導電率
0.1-5.0 S/cm (bulk)
密度
1.127 g/mL at 25 °C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Aedotron(アエドトロン) ポリマーはPEDOTの溶媒-分散型です。これらはドープされたPEDOTとポリ(エチレングリコール)(PEG)のような屈曲性の溶解性ポリマーとのコポリマーです。これらのコロイド分散液は、立体的にPEDOTブロックの集合体を立体的に制限する高度に溶媒和したPEG鎖によって安定化しています。Aedotronポリマーは酸性でも腐食性でもなく、極性の非プロトン性溶媒に容易に分散します。過塩素酸塩ドープコポリマーは一般により透明の薄膜であるほど高い導電性を有します。
次のリンクをご参照ください。 Aedotron/Oligotron selection guide table.
アプリケーション
ニトロメタン分散液を使用して、ガラス、ITO、シリコンウエハ-や多くのポリマ-基板に薄膜を成形することができます。ポリマ-基板とニトロメタンの相容性を各ケ-スで試験する必要があります。ニトロメタン分散液の「プ-ル」で基板をコ-トします。一般的に薄い透明膜は1000 RPM以上の速度で回転させますが、導電性膜はそれより低い速度で形成することができます。1000 RPMで回転させる単層の厚さは一般的に75 nmです。
導電性ポリマーです。帯電防止層、OLEDの正孔輸送層、および各種の有機エレクトロニクス用途(フレキシブル回路、キャパシター、電池)に有用です。
注意
この製品は室温で保管してください(冷蔵や冷凍はしないようにしてください)。通常一部が沈降します。ご使用前に攪拌、超音波処理、ろ過してください。ピペット内のガラスウ-ル栓で簡単にろ過することができます。この製品の有効期限は保管と取扱い状況に依存します。この製品は、ひどい凝集が発生した場合や、超音波処理やろ過により良好な成形溶液を生成できない場合は、廃棄してください。
法的情報
Aedotron is a trademark of TDA Research, Inc.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
96.8 °F - closed cup
引火点(℃)
36 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第5類:自己反応性物質
ニトロ化合物
危険等級II
第二種自己反応性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
649805-25G:4548173926513
649805-VAR:
649805-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
In the field of organic printable electronics, such as OLEDs and organic photovoltaics (OPVs), improved organic conducting and semiconducting materials are needed. The progress in two fields is reviewed in this article.
各種PEDOT/PSS水分散溶液・ペレット、有機溶媒分散PEDOTについてご紹介いたします。有機溶媒分散PEDOTは、非酸性の有機分散液として使用可能であり、PEDOT/PSSに匹敵する導電性と光透過性をもつ膜を作製可能です。
The application of conducting polymers at the interface with biology is an exciting new trend in organic electronics research.